주요 문서
290513
Sigma-Aldrich
Hexafluoroglutaric anhydride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5F6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
222.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
refractive index
n20/D 1.324 (lit.)
bp
72 °C (lit.)
density
1.654 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC1(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C1(F)F
InChI
1S/C5F6O3/c6-3(7)1(12)14-2(13)4(8,9)5(3,10)11
InChI key
IHYAGCYJVNHXCT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)