주요 문서
287776
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-N-Methylephedrine
99%
동의어(들):
(+)-(1S,2R)-2-Dimethylamino-1-phenylpropanol, (+)-N-Methylephedrine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(OH)CH(CH3)N(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
179.26
Beilstein:
3198945
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
제품 287776은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
분석
99%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +29°, c = 5 in methanol
mp
87-90 °C (lit.)
작용기
amine
hydroxyl
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)C
InChI
1S/C11H17NO/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10/h4-9,11,13H,1-3H3/t9-,11-/m1/s1
InChI key
FMCGSUUBYTWNDP-MWLCHTKSSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)