주요 문서
283878
Sigma-Aldrich
D-Fructose 2,6-diphosphate sodium salt hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12Na2O12P2 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
384.08 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
불순물
≤1% methyl alcohol
<0.5% fructose 1,6-diphosphate and fructose 6-phosphate.
3% ethyl alcohol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)