주요 문서
283525
Sigma-Aldrich
4-Ethoxystyrene
technical grade, 90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHC6H4OC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
148.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
technical grade
분석
90%
refractive index
n20/D 1.549 (lit.)
bp
99-100 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-9-5-7-10(8-6-9)11-4-2/h3,5-8H,1,4H2,2H3
InChI key
OBRYRJYZWVLVLF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
190.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
88 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)