문서
733377
Sigma-Aldrich
4-Vinylbenzocyclobutene
97%
동의어(들):
3-Ethenyl(bicyclo[4.2.0]-octa-1,3,5-triene), VBCB
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10
CAS Number:
Molecular Weight:
130.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.578
density
0.962 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=Cc1ccc2CCc2c1
InChI
1S/C10H10/c1-2-8-3-4-9-5-6-10(9)7-8/h2-4,7H,1,5-6H2
InChI key
DTGDMPJDZKDHEP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
169.0 °F
Flash Point (°C)
76.1 °C