분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
bp
158 °C/19 mmHg (lit.)
density
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)Cc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-12-9-5-3-8(4-6-9)7-10(11)13-2/h3-6H,7H2,1-2H3
InChI key
ZQYLDVNTWDEAJI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
96.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
36 °C - closed cup