주요 문서
280763
Sigma-Aldrich
Poly(p-toluenesulfonamide-co-formaldehyde)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
SMILES string
C=O.Cc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)