양식
chunks
분자량
average Mn ~870
라벨링 범위
5 epoxide functionality
점도
35-50 cP(25 °C)(lit.)
mp
70-75 °C (lit.)
70-75 °C
전이 온도
Tg (DSC) 37-39 °C
Tg 37-39 °C (DSC)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCC2OC2.Oc1c(cccc1)C.O=C
InChI
1S/C7H8O.C3H5ClO.CH2O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;4-1-3-2-5-3;1-2/h2-5,8H,1H3;3H,1-2H2;1H2
InChI key
XRYDVSRMOIMZGM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup