주요 문서
8.08230
Sigma-Aldrich
4-Toluenesulfonamide
for synthesis
동의어(들):
4-Toluenesulfonamide, PTSA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩32,176
1 KG
₩110,026
₩32,176
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩32,176
1 KG
₩110,026
About This Item
Linear Formula:
4-(CH3)C6H4SO2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
171.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
EC 인덱스 번호:
200-741-1
NACRES:
NA.22
₩32,176
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
crystals
bp
220-222 °C/13 hPa
mp
136-138 °C
전이 온도
flash point 202 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
InChI key
LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 136 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
395.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
202 °C - closed cup