27734
Palmitic acid
≥98% palmitic acid basis (GC)
동의어(들):
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
크기 선택
About This Item
추천 제품
vapor pressure
10 mmHg ( 210 °C)
분석
≥98% palmitic acid basis (GC)
양식
flakes
powder or crystals
기술
gas chromatography (GC): suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
불순물
≤1% stearic acid (GC)
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.)
62-65 °C
산성 값
≤240
요오드 값
≤0.5
비누화 값
≤240
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... FABP2(2169) , FABP3(2170) , FABP4(2167) , FABP5(2171)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
235.4 °F
Flash Point (°C)
113 °C