주요 문서
277282
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethylpropylmagnesium chloride solution
1.0 M in diethyl ether
동의어(들):
(1,1-Dimethylpropyl)magnesium chloride, Chloro(1,1-dimethylpropyl)magnesium, tert-Amylmagnesium chloride, tert-Pentyl magnesium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩293,741
₩293,741
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩293,741
About This Item
Linear Formula:
C2H5C(CH3)2MgCl
CAS Number:
Molecular Weight:
130.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩293,741
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
1.0 M in diethyl ether
density
0.831 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCC(C)(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C5H11.ClH.Mg/c1-4-5(2)3;;/h4H2,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
NWFDYJDCSIHFAB-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-40 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)