주요 문서
757969
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylpropylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
동의어(들):
Neopentylmagnesium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 ML
₩544,751
100 ML
₩1,037,736
₩544,751
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 ML
₩544,751
100 ML
₩1,037,736
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CCH2MgCl
CAS Number:
Molecular Weight:
130.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩544,751
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
양식
solution
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
1.0 M in THF
density
0.952 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C5H11.ClH.Mg/c1-5(2,3)4;;/h1H2,2-4H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ZPEDJLDBSQDLEI-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2,2-Dimethylpropylmagnesium chloride solution is a Grignard reagent that is commonly used in carbon-carbon (C-C) bond forming reactions in organic synthesis.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)