주요 문서
271403
Sigma-Aldrich
Bis(tributylstannyl)acetylene
95%
동의어(들):
1,1′-(1,2-Ethynediyl)bis[1,1,1-tributylstannane], Bis(tri-n-butylstannyl)acetylene, Bis(tributylstannyl)ethyne, Bis(tributyltin)acetylene, Ethynylenebis[tributyltin]
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩364,182
₩364,182
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩364,182
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)3]3SnC≡CSn[(CH2)3CH3]3
CAS Number:
Molecular Weight:
604.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩364,182
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
density
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/6C4H9.C2.2Sn/c6*1-3-4-2;1-2;;/h6*1,3-4H2,2H3;;;
InChI key
CAUONNQGFXOEMY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1