701874
1,3-Bis(N-carbazolyl)benzene
97%
동의어(들):
1,3-Di(9H-carbazol-9-yl)benzene, 9,9′-(1,3-Phenylene)bis-9H-carbazole, N,N′-Dicarbazolyl-3,5-benzene, mCP
크기 선택
분석
97%
양식
solid
mp
173-178 °C
λmax
292, 338 nm
형광
λem 345, 360 nm in THF
오비탈 에너지
HOMO 6.1 eV
LUMO 2.4 eV
OLED 기기 성능
ITO/NPD/mCP/BCPO:FIr6 (8%)/TAZ/LiF/Al
- Color: blue
- Max. Luminance: 28718 Cd/m2
- Max. EQE: 19.8 %
- Turn-On Voltage: 3 V
ITO/NPD/mCP/BCPO:FIrpic (8%)/TAZ/LiF/Al
- Color: blue
- Max. Luminance: 35677 Cd/m2
- Max. EQE: 23.5 %
- Turn-On Voltage: 2.8 V
SMILES string
c1cc(cc(c1)-n2c3ccccc3c4ccccc24)-n5c6ccccc6c7ccccc57
InChI
1S/C30H20N2/c1-5-16-27-23(12-1)24-13-2-6-17-28(24)31(27)21-10-9-11-22(20-21)32-29-18-7-3-14-25(29)26-15-4-8-19-30(26)32/h1-20H
InChI key
MZYDBGLUVPLRKR-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서
Organic Semiconductor Laser Materials
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study