주요 문서
262633
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylstyrene
97%, contains ~500 ppm tert-butylcatechol as stabilizer
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩107,387
₩107,387
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩107,387
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H3CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
132.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩107,387
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
liquid
포함
~500 ppm tert-butylcatechol as stabilizer
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
bp
73-74 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
density
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(C=C)c(C)c1
InChI
1S/C10H12/c1-4-10-6-5-8(2)7-9(10)3/h4-7H,1H2,2-3H3
InChI key
OEVVKKAVYQFQNV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
140.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
60 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)