주요 문서
184675
Sigma-Aldrich
3-Methylstyrene
99%, contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
동의어(들):
3-Vinyltoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩337,792
₩337,792
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩337,792
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
118.18
Beilstein:
1304618
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩337,792
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
포함
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
170-171 °C (lit.)
mp
−82-−81 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-5-8(2)7-9/h3-7H,1H2,2H3
InChI key
JZHGRUMIRATHIU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
123.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
51 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Yasuhito Suzuki et al.
Forensic science international, 278, 228-239 (2017-08-02)
Various autopsy findings are used for the diagnosis of burning death, including inhalation injury, soot in the respiratory tract, vital reaction, blood carboxyhemoglobin (COHb), and blood cyanide. However, not all findings are necessarily complete, and autopsy diagnosis can be difficult