주요 문서
259314
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzoyl chloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
219.46
Beilstein:
1635505
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.595 (lit.)
bp
74-75 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.662 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H4BrClO/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H
InChI key
PBOOZQFGWNZNQE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3-Bromobenzoyl chloride was used in the synthesis of 2-(3-bromophenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole[1] and (4-benzhydryl-1,4-diazepan-1-yl)(3-bromophenyl)methanone[2].
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and antiproliferative activity of novel homopiperazine derivatives in leukemia cells.
Teimoori S, et al.
Chemistry & Biology Interface, 1(1), 59-67 (2011)
Synthesis of DNA Oligomers Containing Modified Uracil Possessing Electron-Accepting Benzophenone Chromophore.
Kazuhiko Nakatani et al.
The Journal of organic chemistry, 64(18), 6901-6904 (2001-10-25)