주요 문서
B59209
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzoyl chloride
98%
동의어(들):
4-Bromo-1-benzenecarbonyl chloride, p-Bromobenzoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩119,770
25 G
₩138,345
₩119,770
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩119,770
25 G
₩138,345
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
219.46
Beilstein:
636641
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩119,770
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
crystals
bp
174 °C/102 mmHg (lit.)
mp
36-39 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H4BrClO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
InChI key
DENKGPBHLYFNGK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Akira Miyagaki et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(30), 9761-9768 (2019-06-15)
Poly(ether ether ketone) (PEEK) possesses attractive mechanical and thermal properties but demonstrates poor adhesion. To overcome this disadvantage, in this study, the surface modification of PEEK or PEEK-based carbon-fiber-reinforced thermoplastics (CFRTP) was performed through the Friedel-Crafts reaction and successive epoxidation.