주요 문서
230243
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzoyl chloride
99%
동의어(들):
m-Anisoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩48,010
25 G
₩160,573
₩48,010
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩48,010
25 G
₩160,573
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
170.59
Beilstein:
386659
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩48,010
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.558 (lit.)
bp
123-125 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
acyl chloride
SMILES string
COc1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI key
RUQIUASLAXJZIE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
197.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
92 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ataf Ali Altaf et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(34), 11769-11781 (2018-08-18)
Twenty-three compounds in two series of ferrocene-based anilides, with the general formula C5H5-Fe-C5H4-C6H4-NH-CO-C6H4-R (where R = H, F, Cl, CH3 and OCH3), have been successfully synthesized. The compounds were characterized by elemental analysis and FTIR, 1H NMR and 13C NMR