주요 문서
370525
Sigma-Aldrich
1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane
96%
동의어(들):
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Heptadecafluoro-10-iododecane, 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-decyl iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩246,645
₩246,645
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩246,645
About This Item
Linear Formula:
CF3(CF2)7CH2CH2I
CAS Number:
Molecular Weight:
574.02
Beilstein:
1894667
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩246,645
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96%
mp
54-58 °C (lit.)
작용기
fluoro
iodo
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
InChI
1S/C10H4F17I/c11-3(12,1-2-28)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1-2H2
InChI key
XVKJSLBVVRCOIT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane was identified as Persistent Organic Pollutant (POP) and was listed as high-production-volume chemical (HPVC).
애플리케이션
1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane may be used in the preparation of 2,2′-bipyridines featuring fluorinated alkyl groups.[1]
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
표적 기관
Liver
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Fluorous modification of 2, 2'-bipyridine.
Bennett BL, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 127(1), 140-145 (2006)