257257
Vinylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
동의어(들):
Bromoethenylmagnesium, Bromovinylmagnesium
크기 선택
About This Item
추천 제품
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
1.0 M in THF
density
0.981 g/mL at 25 °C
SMILES string
Br[Mg]C=C
InChI
1S/C2H3.BrH.Mg/c1-2;;/h1H,2H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
XHHHAXOHMKAOSL-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
기타 정보
법적 정보
격막 유입구 어댑터
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter