주요 문서
Z118141
Sigma-Aldrich
Straight septum-inlet adapter
inlet I.D. 6 mm, brass
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩66,483
₩66,483
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩66,483
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.43
₩66,483
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
brass
유입구 I.D.
6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
1/4 in. NPTM × inlet 6 mm I.D. adapters require septa Z565687 or Z565695.
1/4 in. NPTM × inlet 13.9 mm I.D. adapters require septa Z124591 or Z167282
결합
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)