주요 문서
346160
Sigma-Aldrich
Ethynylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
동의어(들):
Chloromagnesium acetylide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩105,256
800 ML
₩235,683
₩105,256
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩105,256
800 ML
₩235,683
About This Item
Linear Formula:
CH≡CMgCl
CAS Number:
Molecular Weight:
84.79
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩105,256
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
벌크 견적 요청
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
0.5 M in THF
density
0.921 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[Mg]C#C
InChI
1S/C2H.ClH.Mg/c1-2;;/h1H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
YEWNLGTVYUADOR-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Ethynylmagnesium chloride solution can be used:
  • To synthesize 1-ethynyldeoxyribose derivatives which can further undergo Sonogashira coupling with various aryl, heteroaryl, and metallocenyl derivatives.[1]
  • In one of the key synthetic steps of substituted naphthostyrils.[2]
  • In the preparation of propargylic ester precursor for the synthesis of 1,3-dienylphosphonates.[3]
추천
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-16.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-27 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A novel and convenient method for the synthesis of substituted naphthostyrils
Liu J, et al.
Tetrahedron Letters, 44(12), 2545-2548 (2003)
New and efficient synthesis of 1, 3-dienylphosphonates by Palladium-catalyzed substitution of propargylic esters to diethyl phosphite
Liu X, et al.
Synthetic Communications, 43(19), 2622-2626 (2013)
Sonogashira reactions of α-and β-1-ethynyl-2-deoxyribosides: synthesis of acetylene-extended C-nucleosides
Bobula T, et al.
Tetrahedron, 66(2), 530-536 (2010)