추천 제품
vapor pressure
5 mmHg ( 60 °C)
Quality Level
양식
solid
bp
115 °C/50 mmHg (lit.)
mp
32 °C (lit.)
density
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[Al](Cl)Cl
InChI
1S/C2H5.Al.2ClH/c1-2;;;/h1H2,2H3;;2*1H/q;+2;;/p-2
InChI key
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
포장
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
기타 정보
법적 정보
격막 유입구 어댑터
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-18 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter