주요 문서
192732
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum chloride solution
25 wt. % in toluene
동의어(들):
Chlorodiethylaluminum, Diethylaluminium chloride, Diethylaluminum chloride (6CI), Diethylaluminum monochloride, Diethylchloroaluminum
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩269,686
₩269,686
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩269,686
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)2AlCl
CAS Number:
Molecular Weight:
120.56
Beilstein:
4123259
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
₩269,686
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
농도
25 wt. % in toluene
density
0.887 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
InChI key
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-18 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)