Key Documents
256331
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Phenyl-1-propanol
99%
동의어(들):
(R)-(+)-α-Ethylbenzyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH(C6H5)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
136.19
Beilstein:
2041555
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
형태
liquid
광학 활성
[α]20/D +48°, c = 2.25 in hexane
광학 순도
ee: 99% (GLC)
refractive index
n20/D 1.5196 (lit.)
bp
218-220 °C (lit.)
density
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3/t9-/m1/s1
InChI key
DYUQAZSOFZSPHD-SECBINFHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chiral building block.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
194.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)