주요 문서
256323
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Phenyl-1-propanol
99%
동의어(들):
(S)-(−)-α-Ethylbenzyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ML
₩472,178
₩472,178
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 ML
₩472,178
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH(C6H5)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
136.19
Beilstein:
2041556
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩472,178
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D −47°, c = 2.25 in hexane
광학 순도
ee: 99% (GLC)
refractive index
n20/D 1.520 (lit.)
bp
94-95 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
phenyl
SMILES string
CC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
DYUQAZSOFZSPHD-VIFPVBQESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chiral building block.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
194.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Hisashi Matsuda et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(7), 1949-1953 (2005-03-23)
1'S-1'-Acetoxychavicol acetate from the rhizomes of Alpinia galanga inhibited nitric oxide (NO) production in lipopolysaccharide-activated mouse peritoneal macrophages with an IC(50) value of 2.3 microM. To clarify the structure-activity relationship of 1'S-1'-acetoxychavicol acetate, various natural and synthetic phenylpropanoids and synthetic