주요 문서
P74354
Sigma-Aldrich
3-Pyrrolidinol
98%
동의어(들):
3-Hydroxypyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩100,587
5 G
₩478,065
₩100,587
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩100,587
5 G
₩478,065
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H9NO
CAS Number:
Molecular Weight:
87.12
Beilstein:
102542
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩100,587
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
bp
108-110 °C/8 mmHg (lit.)
density
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
OC1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6H,1-3H2
InChI key
JHHZLHWJQPUNKB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1