문서
8.22321
Sigma-Aldrich
Phosphorus tribromide
for synthesis
동의어(들):
Phosphorus tribromide, Phosphorus(III) bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Br3P
CAS Number:
Molecular Weight:
270.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352307
EC 인덱스 번호:
232-178-2
NACRES:
NA.22
vapor pressure
2.9 hPa ( 20 °C)
Quality Level
형태
liquid
refractive index
n20/589 1.6945
bp
173-175 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
density
2.85 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
InChI key
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Appearance of substance (visual): clear to light turbid
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.870 - 2.890
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable