분석
95%
양식
liquid
불순물
4% 3-chloro-1-butene
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
84-85 °C (lit.)
density
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
alkyl halide
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]\C(C)=C(\[H])CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChI key
YTKRILODNOEEPX-NSCUHMNNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
23.0 °F
Flash Point (°C)
-5 °C