문서
691623
Sigma-Aldrich
trans-Crotylboronic acid pinacol ester
95%
동의어(들):
E-Crotylboronic acid pinacol ester, trans-2-(2-Buten-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H19BO2
CAS Number:
Molecular Weight:
182.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.434
density
0.888 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C\C=C\CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO2/c1-6-7-8-11-12-9(2,3)10(4,5)13-11/h6-7H,8H2,1-5H3/b7-6+
InChI key
ARSSMJZIAKUXEW-VOTSOKGWSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
145.4 °F
Flash Point (°C)
63 °C