주요 문서
254398
Sigma-Aldrich
4-(Trimethylsiloxy)-3-penten-2-one
97%
동의어(들):
Acetylacetone enol trimethylsilyl ether, TMS acac
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiOC(CH3)=CHCOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
172.30
Beilstein:
1759078
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
66-68 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ketone
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)\C=C(/C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O2Si/c1-7(9)6-8(2)10-11(3,4)5/h6H,1-5H3/b8-6+
InChI key
FBADCSUQBLLAHW-SOFGYWHQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
4-(Trimethylsiloxy)-3-penten-2-one (trimethylsilyl ether of acetylacetone) has been used in the synthesis of isomers of organosilicon carbofunctional compounds:
  • 4-(3′-triethoxysilylpropylimino)pent-2-en-2-ol[1]
  • 4-(3′-triethoxysilylpropylamino)pent-3-en-2-one[1]
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
95.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
35 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Functionalized silicon-containing imino enols and enamino ketones prepared by hydrolytic condensation.
Semenov VV, et al.
Russian Journal of Applied Chemistry, 80(4), 647-653 (2007)