주요 문서
67550
Sigma-Aldrich
1,3,5-O-Methylidyne-myo-inositol
≥99.0% (HPLC)
동의어(들):
myo-Inositol monoorthoformate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩561,194
₩561,194
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩561,194
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10O6
CAS Number:
Molecular Weight:
190.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩561,194
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥99.0% (HPLC)
양식
solid
mp
260 °C (dec.) (lit.)
≥270 °C (dec.)
SMILES string
O[C@@H]1C2O[C@H]3O[C@@H]1[C@H](O)C(O3)[C@@H]2O
InChI
1S/C7H10O6/c8-1-4-2(9)6-3(10)5(1)12-7(11-4)13-6/h1-10H/t1-,2-,3-,4+,5?,6?,7-/m0/s1
InChI key
WJJFNSGWGPSKAO-XEKWHFIDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Building block for the synthesis of inositol phosphates[1][2][3]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
S.K. Chung et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 163-163 (1996)
A.M. Riley et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 4970-4970 (1995)
P. Andersch et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7, 349-349 (1996)