분석
99.999% trace metals basis
양식
crystals
반응 적합성
core: bismuth
reagent type: catalyst
bp
75-80 °C (lit.)
mp
30 °C (lit.)
SMILES string
O=[N+](O[Bi](O[N+]([O-])=O)O[N+]([O-])=O)[O-].C
InChI
1S/CH4.Bi.3NO3/c;;3*2-1(3)4/h1H4;;;;/q;+3;3*-1
InChI key
DPLOIMSBRDLLRI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges