주요 문서
401072
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) bromide
≥98%
동의어(들):
Bismuth tribromide, Tribromobismuthine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩149,002
100 G
₩349,769
₩149,002
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩149,002
100 G
₩349,769
About This Item
실험식(Hill 표기법):
BiBr3
CAS Number:
Molecular Weight:
448.69
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩149,002
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: bismuth
density
5.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Bi](Br)Br
InChI
1S/Bi.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Catalyzes the formation of cyclic carbonates, which are important precursors for polycarbonates and other polymeric materials.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Rui Meng et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(21), 5480-5488 (2019-02-17)
A comprehensive study unveiling the impact of heterovalent doping with Bi3+ on the structural, semiconductive, and photoluminescent properties of a single crystal of lead halide perovskites (CH3 NH3 PbBr3 ) is presented. As indicated by single-crystal XRD, a perfect cubic
Le Boisselier, V. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 95-95 (1997)