분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
58-59 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
density
1.708 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(F)c(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
InChI key
XCRCSPKQEDMVBO-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
149.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
65 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter