주요 문서
247774
Sigma-Aldrich
trans-p-Menth-6-ene-2,8-diol
99%
동의어(들):
trans-sobrerol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩387,324
₩387,324
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩387,324
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18O2
CAS Number:
Molecular Weight:
170.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩387,324
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99%
양식
solid
bp
270-271 °C (lit.)
mp
130-132 °C (lit.)
SMILES string
CC1=CC[C@@H](C[C@H]1O)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O2/c1-7-4-5-8(6-9(7)11)10(2,3)12/h4,8-9,11-12H,5-6H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1
InChI key
OMDMTHRBGUBUCO-DTWKUNHWSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1