주요 문서
218332
Sigma-Aldrich
(−)-Limonene oxide, mixture of cis and trans
99%
동의어(들):
(4S)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, (4S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 G
₩190,617
₩190,617
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 G
₩190,617
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16O
CAS Number:
Molecular Weight:
152.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩190,617
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
광학 활성
[α]21/D −69°, neat
광학 순도
ee: 99% (GLC)
refractive index
n20/D 1.4664 (lit.)
bp
113-114 °C/50 mmHg (lit.)
density
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
SMILES string
CC(=C)[C@H]1CCC2(C)OC2C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9?,10?/m0/s1
InChI key
CCEFMUBVSUDRLG-IDKOKCKLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
150.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
66 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Kelli L Hvorecny et al.
Structure (London, England : 1993), 25(5), 697-707 (2017-04-11)
Pseudomonas aeruginosa secretes an epoxide hydrolase with catalytic activity that triggers degradation of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) and perturbs other host defense networks. Targets of this CFTR inhibitory factor (Cif) are largely unknown, but include an epoxy-fatty