주요 문서
188417
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Myrtenol
95%
동의어(들):
(1R)-2-Pinen-10-ol, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16O
CAS Number:
Molecular Weight:
152.23
Beilstein:
2206583
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
95%
Quality Level
분석
95%
광학 활성
[α]20/D −51°, neat
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
density
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
CC1(C)[C@H]2CC=C(CO)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H16O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,8-9,11H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
InChI key
RXBQNMWIQKOSCS-IUCAKERBSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
68 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)