분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
97 °C/50 mmHg (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
density
1.511 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
Oc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6O/c9-7(10,11)4-1-5(8(12,13)14)3-6(15)2-4/h1-3,15H
InChI key
ODSXJQYJADZFJX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter