주요 문서
C26003
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzotrifluoride
99%
동의어(들):
1-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩41,818
₩41,818
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩41,818
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4CF3
CAS Number:
Molecular Weight:
180.55
Beilstein:
510993
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩41,818
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
152 °C (lit.)
density
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClF3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
InChI key
DGRVQOKCSKDWIH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
135.5 °F
Flash Point (°C)
57.5 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)