분석
99%
bp
125-130 °C/20 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-5-4-6-9(11)7-8/h4-7,11H,1-3H3
InChI key
CYEKUDPFXBLGHH-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
mouse ... Esr1(13982)
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges