주요 문서
246069
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzotrifluoride
98%
동의어(들):
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3CF3
CAS Number:
Molecular Weight:
215.00
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
density
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl2F3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
InChI key
DYBYUWVMLBBEMA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2,5-Dichlorobenzotrifluoride was used as an internal standard in the quantitative analysis of hexafluoropropylene/vinylidene fluoride copolymers by the CW (Continuous Wave)-NMR method[1].
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
168.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Analysis of hexafluoropropylene/vinylidene fluoride copolymers by high resolution continuous wave and Fourier transform nuclear magnetic resonance spectrometry.
Brame Jr EG and Yeager FW.
Analytical Chemistry, 48(4), 709-711 (1976)