496367
6,6′-Dimethyl-2,2′-dipyridyl
98%
동의어(들):
2-Methyl-6-(6-methylpyridin-2-yl)pyridine, 6,6′-Dimethyl-2,2′-bipyridine, 6,6′-Dimethyl-2,2′-bipyridyl
크기 선택
분석
98%
mp
93-95 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(n1)-c2cccc(C)n2
InChI
1S/C12H12N2/c1-9-5-3-7-11(13-9)12-8-4-6-10(2)14-12/h3-8H,1-2H3
InChI key
OHJPGUSXUGHOGE-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable