주요 문서
243116
Sigma-Aldrich
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩59,885
₩59,885
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩59,885
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
166.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩59,885
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99%
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
50 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCC(C)c1nccnc1OC
InChI
1S/C9H14N2O/c1-4-7(2)8-9(12-3)11-6-5-10-8/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI key
QMQDJVIJVPEQHE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine was identified as the main source of earthy/bell pepper (EBP) flavor in the Farmstead Cheddar cheeses[1].
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
170.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
77 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
E R D Neta et al.
Journal of food science, 73(9), C632-C638 (2008-11-22)
Farmstead Cheddar cheeses with natural bandage wrappings have a distinctive flavor profile that is appealing to many consumers. An earthy/bell pepper (EBP) flavor has been previously recognized in some of these cheeses. This study characterized the alkylmethoxypyrazine compounds causing EBP