생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
분석
99%
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
n20/D 1.495
density
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; nutty; earthy; pea
SMILES string
COc1nccnc1C(C)C
InChI
1S/C8H12N2O/c1-6(2)7-8(11-3)10-5-4-9-7/h4-6H,1-3H3
InChI key
NTOPKICPEQUPPH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
152.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
67 °C - closed cup
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
Separation of 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt; 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine; 2-Methylisoborneol; (±)-Geosmin 10 ppt