주요 문서
W343307
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-(1-methylpropyl)pyrazine
≥98%, FG
동의어(들):
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W343307-SAMPLE-K
₩92,568
100 G
₩683,907
1 KG
₩5,037,953
₩92,568
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W343307-SAMPLE-K
₩92,568
100 G
₩683,907
1 KG
₩5,037,953
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
166.22
FEMA Number:
3433
EC Number:
유럽평의회 번호:
11300
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
14.062
NACRES:
NA.21
₩92,568
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
50 °C/1 mmHg (lit.)
density
1 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; vegetable; pepper
SMILES string
CCC(C)c1nccnc1OC
InChI
1S/C9H14N2O/c1-4-7(2)8-9(12-3)11-6-5-10-8/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI key
QMQDJVIJVPEQHE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
170.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
77 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)