주요 문서
235652
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobutane
99%
동의어(들):
Tetramethylene dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl(CH2)4Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
127.01
Beilstein:
635673
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
99%
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
161-163 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
InChI key
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
104.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)