주요 문서
233730
Sigma-Aldrich
Nickel(II) bromide hydrate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩69,629
₩69,629
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩69,629
About This Item
Linear Formula:
NiBr2 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
218.50 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩69,629
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
solid
구성
Degree of hydration, 1-2
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: nickel
SMILES string
O.Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
LQJMXNQEJAVYNB-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Respiratory Tract
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.