분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
bp
130 °C/9 mmHg (lit.)
density
1.369 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C=NS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-6-8-12(10,11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI key
UJYAZVSPFMJCLW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup